Documentos clave
SAAR190555
Buffer solution
pH 7.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
packaging
poly bottle of 1 × 1 L (SAAR190555KN)
pH
7.00±0.02 (20 °C±0.1)
Application
For laboratory use only
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)