Documentos clave
SAAR190444
Buffer solution
pH 4.00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
envase
poly bottle of 1 × 1 L (SAAR190444KN)
pH
4.00
Aplicación
For laboratory use only
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)