Merck
SAAR1260520
Barium chloride dihydrate
univAR
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
BaCl2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
244.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado
reagent grade
Línea del producto
univAR
envase
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1260520EM)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clave InChI
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)