SAAR1122020
Ammonia solution
25%, univAR™
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
univAR™
envase
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1122020LC)
concentración
25%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N
InChI
1S/H3N/h1H3
Clave InChI
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)