PHR9295
Phospho-L-tyrosine disodium salt
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
PTyr, Phospho-Tyrosine, Phosphotyrosine
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na].[Na].[P](=O)(Oc1ccc(cc1)C[C@H](N)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C9H12NO6P.2Na/c10-8(9(11)12)5-6-1-3-7(4-2-6)16-17(13,14)15;;/h1-4,8H,5,10H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);;/t8-;;/m0../s1
Clave InChI
JRFJYPIBECDABY-JZGIKJSDSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)