PHR9168
Methyl 3-[[(2RS)-2-(butylamino)propanoyl]amino]-4-methylthiophene-2- carboxylate hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
Articaine Hydrochloride impurity G (PhEur) as HCl salt, Butylarticaine hydrochloride
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C(C)NCCCC)NC1=C(C(OC)=O)SC=C1C.Cl
InChI
1S/C14H22N2O3S.ClH/c1-5-6-7-15-10(3)13(17)16-11-9(2)8-20-12(11)14(18)19-4;/h8,10,15H,5-7H2,1-4H3,(H,16,17);1H
Clave InChI
GNVODIHKHPJLHX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)