PHR9041
Asp-Phe
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
(3S)-3-amino-4-[[(1S)-1-carboxy-2-phenylethyl]amino]-4-oxobutanoic acid, Aspartame impurity B (PhEur), L-Aspartyl-L-phenylalanine, Aspartame acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
familia API
aspartame
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
236-239 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
cadena SMILES
N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H16N2O5/c14-9(7-11(16)17)12(18)15-10(13(19)20)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,14H2,(H,15,18)(H,16,17)(H,19,20)/t9-,10-/m0/s1
Clave InChI
YZQCXOFQZKCETR-UWVGGRQHSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Aplicación
Productos recomendados
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)