Merck
PHL89735
Eugenol methyl ether
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Eugenol methyl ether, 4-Allylveratrole, Chavibetol methyl ether, Methylchavibetol, Veratrole methyl ether, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, Eugenyl methyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2C6H3(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Beilstein:
1910871
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (GC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.534 (lit.)
bp
254-255 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
densidad
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc(CC=C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
Clave InChI
ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Envase
This reference substance will be packed in micro-volume insert vials.
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis cinnamomum
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)