Merck
PHL89687
Glucoiberin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-(Methylsulfinyl)propylglucosinolate potassium salt
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 9,755.00
MXP 9,755.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 9,755.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20KNO10S3
Número de CAS:
Peso molecular:
461.57
Beilstein:
3856752
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 9,755.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C11H21NO10S3.K/c1-24(17)4-2-3-7(12-22-25(18,19)20)23-11-10(16)9(15)8(14)6(5-13)21-11;/h6,8-11,13-16H,2-5H2,1H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b12-7+;/t6-,8-,9+,10-,11+,24?;/m1./s1
Clave InChI
PJZYNAFZGIIKQD-LUFJGRCYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)