Merck
PHL89555
3-O-Acetyl-α-boswellic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
α-Boswellic acid acetate, (3α,4β)-3-(Acetyloxy)olean-12-en-23-oic acid, 3α-(Acetyloxy)olean-12-en-24-oic acid
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 18,320.00
MXP 18,320.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 18,320.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H50O4
Número de CAS:
Peso molecular:
498.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 18,320.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]3(C)[C@@H]2CC=C4[C@@H]5CC(C)(C)CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)[C@@]1(C)C(O)=O
InChI
1S/C32H50O4/c1-20(33)36-25-12-13-29(5)23-10-9-21-22-19-27(2,3)15-16-28(22,4)17-18-30(21,6)31(23,7)14-11-24(29)32(25,8)26(34)35/h9,22-25H,10-19H2,1-8H3,(H,34,35)/t22-,23+,24+,25+,28+,29+,30+,31+,32+/m0/s1
Clave InChI
IAWGZKRQDHPFCZ-OBHGTAHRSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)