Merck
PHL89533
Peiminine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3β,20-Dihydroxy-5α-cevan-6-one, Fritillarine, Osnovanin, Raddeanine, Verticinone
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 12,852.00
MXP 12,852.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 12,852.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H43NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
429.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 12,852.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
cadena SMILES
O[C@@]1(C)[C@@]2([H])CC[C@]3([H])[C@@]([H])(C[C@@]([C@]4(C)[C@]5([H])C[C@@H](O)CC4)([H])[C@@]3([H])CC5=O)[C@]2([H])CN6[C@@]1([H])CC[C@H](C)C6
InChI
1S/C27H43NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-23,25,29,31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,25-,26+,27-/m0/s1
Clave InChI
IQDIERHFZVCNRZ-YUYPDVIUSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)