Merck
PHL89287
Thymol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
Seleccione un Tamaño
100 MG
MXP 5,606.00
MXP 5,606.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
MXP 5,606.00
About This Item
Fórmula lineal:
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Beilstein:
1907135
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 5,606.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
presión de vapor
1 mmHg ( 64 °C)
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
densidad
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Clave InChI
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo thymus
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
240.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
116 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)