Merck
PHL86249
Tetrahydropiperine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-(1-piperidinyl)-1-pentanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H23NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
289.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352210
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0%
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
cadena SMILES
N3(CCCCC3)C(=O)CCCCc1cc2c(cc1)OCO2
Clave InChI
APZYKUZPJCQGPP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)