Merck
PHL86209
Panduratin A
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H30O4
Número de CAS:
Peso molecular:
406.51
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=CC(OC)=CC(O)=C1C([C@@H]2[C@H](CC=C(C)C)C(C)=CC[C@@]2([H])C3=CC=CC=C3)=O
InChI
1S/C26H30O4/c1-16(2)10-12-20-17(3)11-13-21(18-8-6-5-7-9-18)24(20)26(29)25-22(27)14-19(30-4)15-23(25)28/h5-11,14-15,20-21,24,27-28H,12-13H2,1-4H3/t20-,21+,24-/m1/s1
Clave InChI
LYDZCXVWCFJAKQ-ZFGGDYGUSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)