Merck
PHL85777
Swertianolin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Bellidifolin 8-glucoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 12,106.00
MXP 12,106.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 12,106.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H20O11
Número de CAS:
Peso molecular:
436.37
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 12,106.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c3c([o]c4c([c]3=O)c(cc(c4)OC)O)c(cc2)O
InChI
1S/C20H20O11/c1-28-7-4-9(23)13-11(5-7)29-19-8(22)2-3-10(14(19)16(13)25)30-20-18(27)17(26)15(24)12(6-21)31-20/h2-5,12,15,17-18,20-24,26-27H,6H2,1H3/t12-,15-,17+,18-,20-/m1/s1
Clave InChI
XMVBNLMKPMPWAX-DIKOWXHZSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)