Merck
PHL85750
5-Hydroxy 4′,7-dimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5-Hydroxy-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′-Methoxytectochrysin, Acacetin 7-methyl ether, Apigenin 4′,7-dimethyl ether, Genkwanin 4′-methyl ether
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 9,755.00
MXP 9,755.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 9,755.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H14O5
Número de CAS:
Peso molecular:
298.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 9,755.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C17H14O5/c1-20-11-5-3-10(4-6-11)15-9-14(19)17-13(18)7-12(21-2)8-16(17)22-15/h3-9,18H,1-2H3
Clave InChI
LZERJKGWTQYMBB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)