Merck
PHL84271
Luteolin 3′-glucuronide
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3′-O-β-D-glucuronide, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3′-glucuronide
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 13,433.00
MXP 13,433.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 13,433.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H18O12
Número de CAS:
Peso molecular:
462.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 13,433.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2c(ccc(c2)c3[o]c4c([c](c3)=O)c(cc(c4)O)O)O
InChI
1S/C21H18O12/c22-8-4-10(24)15-11(25)6-12(31-14(15)5-8)7-1-2-9(23)13(3-7)32-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-24,26-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Clave InChI
JDOFZOKGCYYUER-ZFORQUDYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: melissa salvia
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Good morning Do you know in which solvent I'm able to dissolve Luteolin 3-glucuronide in order to use it as a HPLC-reference substance? Thank you very much for your help. Best Dennis
    1 answer
    1. This material can be solubilized in DMSO and methanol. This material is insoluble in water.