Merck
PHL84268
Wilforgine
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 11,598.00
MXP 11,598.00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 11,598.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H47NO19
Número de CAS:
Peso molecular:
857.81
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 11,598.00
Fecha estimada de envío12 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(OC[C@@]12[C@]([C@@]([H])(OC(C)=O)C3[C@@](OC(C)=O)([H])[C@]2([H])OC(C)=O)(O[C@@]34C)[C@](C)(O)[C@]([H])(OC([C@H](C)CCC5=NC=CC=C5C(OC4)=O)=O)[C@](OC(C6=COC=C6)=O)([H])[C@@]1([H])OC(C)=O)=O
Categorías relacionadas
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)