Merck
PHL84054
Pipermethystine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5-(Acetyloxy)-5,6-dihydro-1-(1-oxo-3-phenylpropyl)-2(1H)-pyridinone
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 16,205.00
MXP 16,205.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 16,205.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H17NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
287.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 16,205.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N2(CC(C=CC2=O)OC(=O)C)C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C16H17NO4/c1-12(18)21-14-8-10-16(20)17(11-14)15(19)9-7-13-5-3-2-4-6-13/h2-6,8,10,14H,7,9,11H2,1H3
Clave InChI
JLNNQCUATONMIT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)