Merck
PHL83907
Schisanhenol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Gomisin K3, Schizanhenol
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 9,234.00
MXP 9,234.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 9,234.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H30O6
Número de CAS:
Peso molecular:
402.48
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 9,234.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(C)c1c2c(cc(c1OC)OC)C[C@H]([C@H](Cc3c2c(c(c(c3)OC)OC)O)C)C
InChI
1S/C23H30O6/c1-12-8-14-10-16(25-3)21(27-5)20(24)18(14)19-15(9-13(12)2)11-17(26-4)22(28-6)23(19)29-7/h10-13,24H,8-9H2,1-7H3/t12-,13+/m0/s1
Clave InChI
FYSHYFPJBONYCQ-QWHCGFSZSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)