Merck
PHL83883
(−)-Olivil
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 20,832.00
MXP 20,832.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 20,832.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24O7
Número de CAS:
Peso molecular:
376.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 20,832.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@@H]([C@](CC1=CC=C(O)C(OC)=C1)(O)CO2)[C@H]2C3=CC=C(O)C(OC)=C3
InChI
1S/C20H24O7/c1-25-17-7-12(3-5-15(17)22)9-20(24)11-27-19(14(20)10-21)13-4-6-16(23)18(8-13)26-2/h3-8,14,19,21-24H,9-11H2,1-2H3/t14-,19-,20-/m1/s1
Clave InChI
BVHIKUCXNBQDEM-JSNMRZPZSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)