Merck
PHL83510
Hydroxysafflor yellow A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2,4-Di-β-D-glucopyranosyl-3,4,5-trihydroxy-6-[(2E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-2,5-cyclohexadien-1-one, HSYA, Safflomin A
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 9,194.00
MXP 9,194.00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 9,194.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H32O16
Número de CAS:
Peso molecular:
612.53
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 9,194.00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C27H32O16/c28-7-12-16(32)19(35)21(37)23(42-12)15-18(34)14(11(31)6-3-9-1-4-10(30)5-2-9)24(39)27(41,25(15)40)26-22(38)20(36)17(33)13(8-29)43-26/h1-6,12-13,16-17,19-23,26,28-38,41H,7-8H2/b6-3+,14-11+/t12-,13-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+,26-,27?/m1/s1
Clave InChI
IAVUBSCVWHLRGE-UXEKTNMQSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Maosheng Lee et al.
Diabetes, metabolic syndrome and obesity : targets and therapy, 13, 1097-1107 (2020-04-21)
Type 2 diabetes mellitus (T2DM), a complex metabolic disease, has become a major public health issue around the world. Hydroxysafflor yellow A (HSYA) is the major active chemical ingredient of Carthamus tinctorius L. (safflower), which is widely used in patients with