Merck
PHL83484
Camelliaside B
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Kaempferol 3-(2G-xylosylrutinoside)
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 12,710.00
MXP 12,710.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 12,710.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H38O19
Número de CAS:
Peso molecular:
726.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 12,710.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]2O)CO)OC4=C(Oc6c(c(cc(c6)O)O)C4=O)c5ccc(cc5)O)O[C@@H]3OC[C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O
InChI
1S/C32H38O19/c1-10-19(38)23(42)25(44)31(46-10)49-27-21(40)17(8-33)48-32(29(27)51-30-24(43)20(39)15(37)9-45-30)50-28-22(41)18-14(36)6-13(35)7-16(18)47-26(28)11-2-4-12(34)5-3-11/h2-7,10,15,17,19-21,23-25,27,29-40,42-44H,8-9H2,1H3/t10-,15+,17+,19-,20-,21+,23+,24+,25+,27-,29+,30-,31-,32+/m0/s1
Clave InChI
MVXYVHBRCFDZCJ-IRIIMWQRSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)