Merck
PHL83248
Sutherlandioside B
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 15,876.00
MXP 15,876.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 15,876.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H60O10
Número de CAS:
Peso molecular:
652.86
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
MXP 15,876.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC([C@@H](O)CC[C@H]([C@@H]2[C@@]3([C@]([C@H]4[C@]5([C@@]6([C@H](C([C@@H](CC6=O)O)(C)C)C[C@@H]4O)C5)CC3)(CC2)C)C)C)(C)C
Clave InChI
TZQVQOSZDDCXGL-BRSOWDSUSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)