PHL82605
Naringenin 4′,7-dimethyl ether
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2,3-Dihydro-5-hydroxy-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-4′,7-dimethoxyflavanone
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
O=C1CC(C2=CC=C(OC)C=C2)OC3=C1C(O)=CC(OC)=C3
Categorías relacionadas
General description
Other Notes
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)