Merck
MET543A
Supelco
Methiocarb sulfone
analytical standard
Sinónimos:
Mercaptodimethursulfon
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15NO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
257.31
Beilstein:
2291460
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
envase
ampule of 50 mg
fabricante / nombre comercial
Chem Service, Inc. MET-543A
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CNC(=O)Oc1cc(C)c(c(C)c1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C11H15NO4S/c1-7-5-9(16-11(13)12-3)6-8(2)10(7)17(4,14)15/h5-6H,1-4H3,(H,12,13)
Clave InChI
RJBJMKAMQIOAML-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)