Documentos clave
K08971252
Kromasil® Eternity PhenylHexyl HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 150 mm × 30 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L11
Línea del producto
Kromasil®
fabricante / nombre comercial
Kromasil® ET-5-PhenylHexyl-30X150
disponibilidad
available only in USA, Canada and Puerto Rico
Extensión del etiquetado
12% Carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
150 mm × 30 mm
superficie
330 m2/g
grupo activo de la matriz
phenylhexyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
intervalo de pH
2-12
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)