Documentos clave
K08971191
Kromasil® C18, Bulk
13 μm particle size, pore size 100 Å, pkg of 2000 g
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Kromasil®
Formulario
solid
envase
pkg of 2000 g
fabricante / nombre comercial
Kromasil® KR100-13-C18-2000GM
disponibilidad
available only in USA, Canada and Puerto Rico
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
13 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
Información legal
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)