Documentos clave
K08971042
Kromasil® Silica HPLC Column
16 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Agency
suitable for USP L3
Línea del producto
Kromasil®
fabricante / nombre comercial
Kromasil® KR100-16-SIL-4.6X250
disponibilidad
available only in USA, Canada and Puerto Rico
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
250 mm × 4.6 mm
grupo activo de la matriz
silica phase
tamaño de partícula
16 μm
tamaño de poro
100 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Información legal
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)