Documentos clave
K08670741
Kromasil® C8 HPLC Column
3.5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 150 mm × 2.1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
Kromasil®
fabricante / nombre comercial
Kromasil® KR100-3.5-C8-2.1X150
disponibilidad
available only in USA, Canada and Puerto Rico
available only in USA, Canada and Puerto Rico
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
150 mm × 2.1 mm
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
3.5 μm
tamaño de poro
100 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)