Documentos clave
G006026
GC Analysis of Kennewick Peppermint Essential Oil on Equity-1
suitable for GC
About This Item
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
test parameters
column: Equity-1, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28046-U)
oven: 75 °C (8 min), then 4 °C/min to 200 °C (15 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL, 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Willamette Peppermint Oil, (A.M. Todd Sample), neat
application(s)
flavors and fragrances
Legal Information
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)