G005715
HPLC Analysis of Organic Acids on Ascentis® RP-Amide
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis RP-Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 3 μm particles (565301-U)
mobile phase: [A] 0.1% (v/v) TFA in [B] water
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 0.2 - 4 g/L in mobile phase
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análisis
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)