Documentos clave
G005710
LC/MS Analysis of Omeprazole and Metabolites on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express HILlC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate in water, pH 6.5; [B] 5 mM ammonium formate in acetonitrile, pH 6.5; (2:98, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 50-400
injection: 0.1 μL
sample: 1 mg/L each in mobile phase
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
Nota de análisis
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express HILIC for the analysis of omeprazole metabolites.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Omeprazole sulfone
    Omeprazole
    5-Hydroxyomeprazole
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)