Documentos clave
G005691
LC/MS Analysis of CYP2D6 Inhibitors on Ascentis® Express HILIC
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express HILlC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53939-U)
mobile phase: 5 mM ammonium formate in 2:98 (v/v) water:acetonitrile
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: ESI(+), m/z 100-400
injection: 0.5 μL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
life science and biopharma
Nota de análisis
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express HILIC for the analysis of CYP2D6 Inhibitors.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Imipramine
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
componente de la fase móvil
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)