Documentos clave
G005683
HPLC Analysis of Caffeine and Taurine on Ascentis® Express HILIC Column using Evaporative Light Scattering Detection (ELSD, Fast Analysis)
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express HILIC, 5 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53967-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammoniumformate, pH 3.0 with formic acid; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: ELSD, 55 °C, 3.5 bar nitrogen
injection: 2 μL
sample: 1000 μg/mL in 10:90, water: acetonitrile
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análisis
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express HILIC for the efficient separation of caffeine and taurine. Elution is by aqueous normal phase (ANP) as an increase in organic will increase retention.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Caffeine
    Taurine
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)