G005675
HPLC Analysis of Benzodiazepines on Ascentis® Express Phenyl-Hexyl with Acetonitrile Mobile Phase
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express Phenyl-Hexyl, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53348-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (62:38, A:B)
flow rate: 1.4 mL/min
pressure: 2600 psi (179 bar)
column temp.: 35 °C
detector: UV, 250 nm
injection: 2 μL
sample: 0.1 g/mL of each in 20% methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análisis
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)