Documentos clave
G005601
HPLC Analysis of Levothyroxine and Liothyronine on Ascentis® Express ES-Cyano
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express ES-Cyano, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53491-U)
mobile phase: [A] water with 0.05% phosphoric acid; [B] acetonitrile with 0.05% phophoric acid; (60:40, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 3270 psi (225 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 225 nm
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in mobile phase
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
clinical
Nota de análisis
This application demonstrates the suitabilty of Ascentis Express ES-Cyano for the analysis of Levothyroxine according to USP Monograph 3301 with Liothyronine as a reference standard.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    3,3′,5-Triiodo-L-thyronine sodium salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
    Levothyroxine sodium hydrate, PESTANAL®, analytical standard
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)