Documentos clave
G005490
SFC Analysis of 1-(1-Naphthyl)ethylamine Enantiomers on Astec® Cellulose DMP
application for SFC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
parámetros analíticos
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: 20% methanol (0.1% MSA, methanesulfonic acid) in CO2
flow rate: 3 mL/min
pressure: 1740 psi (120 bar)
column temp.: 40 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
idoneidad
application for SFC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    1-(1-Naphthyl)ethylamine, 98%
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
componente de la fase móvil
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)