Documentos
G005422
GC Analysis of FAMEs in B20 Biodiesel (Soy Source) on Omegawax
suitable for GC
About This Item
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
test parameters
column: Omegawax 250, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24136)
oven: 50 °C, 13 °C/min to 270 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 270 °C
detector: helium, 40 cm/sec
injection: 1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. FocusLiner inlet liner (no taper)
sample: B20 biodiesel (soy source) diluted 1:20 in n-hexane
application(s)
biofuels
Legal Information
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
Standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)