Documentos clave
G005163
HPLC Analysis of Hydrobenzoin Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 RSP
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CYCLOBOND I 2000 RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20324AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 10 mM ammonium acetate, pH 4.0; (25:75, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: hydrobenzoin, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Hydrobenzoin
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)