Documentos clave
G005146
GC Analysis of δ-Decanolactone Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
About This Item
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: helium, 24 psi
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
sample: peaks 1 & 2: δ-decanolactone enantiomers
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
flavors and fragrances
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)