Documentos clave
G005065
GC Analysis of Ibuprofen Enantiomers (Underivatized) on β-DEX 120
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: Supelco β-DEX 120, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24304)
gradient: 50 °C (5 min), 5 °C/min to 200 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 60 m/sec., constant flow
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: 2 mg/mL in methanol
peak 1: S(+)-ibuprofen
peak 2: R(-)-ibuprofen
liner: 4 mm I.D., FocusLiner
aplicaciones
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Analito
Descripción
    (S)-(+)-Ibuprofen, solid
    (R)-(−)-Ibuprofen, solid
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)