Documentos clave
G005049
GC Analysis of 1-Methyl-3-Phenylpropylamine (4-Phenyl-2-Butylamine) Enantiomers (N-TFA Derivatives) on Astec® CHIRALDEX G-TA
suitable for GC
About This Item
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
test parameters
column: Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
oven: 130 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: peaks 1 & 2: 1-methyl-3-phenylpropylamine (4-phenyl-2-butylamine) enantiomers (N-TFA derivatives)
application(s)
chemicals and industrial polymers
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)