Documentos clave
G004908
GC Analysis of Volatiles in Milk Thistle Honey on SUPELCOWAX 10 after SPME using 50/30 μm DVB/Carboxen/PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPME
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: 5 g milk thistle honey + 5 mL bidistilled water in a 20 mL vial, allowed to equilibrate at 50 °C for 15 min with magnetic stirring
SPME fiber: 2 cm 50/30 μm divinylbenzene/carboxen on polydimethylsiloxane (57348-U)
extraction: headspace, 50 °C for 40 min with magnetic stirring
desorption process: 250 °C for 2 min
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 35 °C (8 min), 6 °C/min to 60 °C, 4 °C/min to 160 °C, 20 °C/min to 200 °C (1 min)
MSD interface: 230 °C
scan range: 35-300 m/z
carrier gas: helium, 1 mL/min
liner: 0.75 mm I.D., SPME
idoneidad
application for SPME
aplicaciones
agriculture
food and beverages
Información legal
Analito
Descripción
    Nonanal
    Furfural
    Decanal
    Benzaldehyde
    Phenylacetaldehyde
    Phenylethyl Alcohol
    Nonanoic acid
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)