Documentos clave
G004756
GC Analysis of Basic Drugs on SLB®-5ms (20 m x 0.18 mm I.D., 0.36 μm) after SPME using 85 μm Polyacrylate Fiber, Fast GC Analysis
suitable for GC, application for SPME
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parámetros analíticos
sample/matrix: 500 ug/L of each compound in 2 mL 0.05M phosphate buffer, pH=11, plus sodium chloride (NaCl) to 25% (w/v)
SPME fiber: 85 μm Polyacrylate (57304)
extraction: immersion, 450 rpm stirring at room temp. for 15 min
desorption process: 250 °C for 3 min
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D. x 0.36 μm (28576-U)
oven: 100 °C (1 min), 20 °C/min to 325 °C (5 min)
MSD interface: 325 °C
carrier gas: helium, 1.5 mL/min. constant
liner: 0.75 mm I.D. SPME
idoneidad
application for SPME
aplicaciones
forensics and toxicology
Información legal
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fibra para SPME
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)