Documentos clave
G004734
HPLC Analysis of Methadone Enantiomers and Methadone Metabolite EDDP on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] 0.1% acetic acid; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 0.8 mL/min
detector: UV, 292 nm
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
forensics and toxicology
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)