G004720
HPLC Analysis of Fipronil Enantiomers on Astec® (R,R) P-CAP™
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Astec (R,R) P-CAP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (31024AST)
mobile phase: [A] heptane; [B] ethanol; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 235 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Analito
Estándar
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)