Documentos clave
G004710
HPLC Analysis of FMOC-Proline Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 SN
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CYCLOBOND I 2000 SN, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20524AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] ammonium hydroxide; (85:15:0.4:0.1, A:B:C:D)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 5 μL
sample: 2 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
life science and biopharma
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)