Documentos clave
G004698
HPLC Analysis of α-Methylbenzylamine Enantiomers (DANSYL Derivatives) on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: ethanol
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 22 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 3 mg/mL in methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
Información legal
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)