Documentos clave
G004696
HPLC Analysis of AQC-Amphetamine Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] acetonitrile; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
suitability
application for HPLC
application(s)
forensics and toxicology
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)